Stampa…
Fenolo
Fornitore: ACTIVE MOTIF
Synonyms: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
F330654.L5 F330654.L1
ACSDF330654.L5EA 378 EUR
ACSDF330654.L5 ACSDF330654.L1
Fenolo
Fenolo
Formula: C₆H₅OH
Peso molecolare: 94.11 g/mol
Punto di ebollizione: 181.7
Punto di fusione: 40.8
Densità: 1 g/cm³
Flash Pt: 81
MDL Number: MFCD00002143
CAS Number: 108-95-2
Merck Index: 12,07390