Mesitilene ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Formula:
C₉H₁₂ Punto di ebollizione: 165 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –45 °C Densità: 0,8637 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 48 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008538 CAS Number: 108-67-8 EINECS: 203-604-4 UN: 2325 ADR: 3,III Merck Index: 13,05934 |
Assay | ≥ 98,0 % |
Identification (IR) | Passes test |
Density (20/4) | 0,864 - 0,866 |