Stampa…
Batteria a bottone, Silver Coin
Fornitore: VARTA GERAETEBATTERIE
394101111 397101111 392101111 395101111 390101111 393101111 00391101111 00301101111
VART394101111EA 4.7 EUR
VART394101111 VART397101111 VART392101111 VART395101111 VART390101111 VART393101111 VART00391101111 VART00301101111
Batteria a bottone, Silver Coin
Batterie
Disponibili diversi tipi di celle in versione a basso e alto consumo
  • Basso tasso di autoscarica
  • Senza mercurio
  • Prestazioni di alto livello garantite e un tempo di conservazione prolungato fino a tre anni
  • Sistema chimico: Ossido d'argento primario
Le celle VARTA Silver Coin sono ben note come batterie per orologi. L'ampia varietà di dimensioni delle batterie fornisce energia affidabile e di lunga durata e soddisfa le più alte esigenze di qualità e prestazioni. Fornitura costante di energia, resistenza agli urti, alle vibrazioni e alle accelerazioni, le celle sono prive di mercurio e adatte a una vasta gamma di orologi, giocattoli, calcolatrici, telecomandi e altri piccoli dispositivi elettronici.