Stampa…
Agitatori magnetici multiposizione, serie MIX
Fornitore: 2MAG
30015_UK 30115_UK 30115_CH 30404_CH 30404_UK 30015_CH 30015 30006_UK 30006_CH 30006 30115 30404
442-0757EA 1780 EUR
442-0757 442-0802 442-0801 442-0807 442-0808 442-0756 442-0755 442-0754 442-0753 442-0752 442-0800 442-0806
Agitatori magnetici multiposizione, serie MIX
Dispositivi agitatori Agitatori magnetici, multiposizione
Agitatori magnetici ultrapiatti con alloggiamento in acciaio inox a tenuta ermetica. Temperature d'esercizio fino a 50 °C.
  • Unità induttiva esente da manutenzione e usura
  • Miscelazione senza sbalzi con sincronizzazione totale
  • Procedura SoftStart affidabile e accelerazione sicura dell'ancoretta magnetica
  • Memorizzazione dell'ultimo stato di esercizio allo spegnimento
  • Display digitale per le impostazioni della velocità
MIX 4 MS: Quattro posizioni di agitazione a controllo indipendente, modalità di velocità sincrona per tutte le posizioni
ImpostazioneMore Product Information