Stampa…
Puntali con filtro, uTIP™
Fornitore: BIOTIX INC.
M-0020-9FC M-0300-9FC M-1250-9FC96 M-0200-9FC 63300154 63300041 63300042 63300043 63300045 63300047 63300153 63300044 63300046
732-1432EA 164 EUR
732-1432 732-1434 732-2383 732-3397 732-1429 BITX63300041 BITX63300042 BITX63300043 BITX63300045 BITX63300047 BITX63300153 BITX63300044 BITX63300046
Puntali con filtro, uTIP™
Puntali per pipette
Puntali con filtro di nuova generazione per una tenuta eccellente su pipette a canale singolo o multicanale, indicatore di contaminazione, recupero completo del campione e protezione per i tecnici dal rischio di lesioni da sforzo ripetitivo.
  • PP, sterile, transparent
  • FlexFit™ provides a flexible nature at the proximal end of the tip, so reducing the loading and ejection forces when using a pipette
  • Blade™ technology eliminates hanging drops at the distal end of the pipette tip
  • Certified free of DNA, DNase, RNase, and endotoxins (pyrogens)
Puntali in X-Resin™ brevettata, caratterizzati da una superficie a bassa ritenzione imbattibile per il recupero massimo del campione. Il recupero efficiente del campione offre alte prestazioni e accuratezza dei dati nei saggi piu delicati.
Tips made from X-Resin™ feature industry-leading low retention surface for maximum sample recovery. Robust sample recovery supports performance and data accuracy in today's most sensitive assays.
Chem-Resin™ provides a more neutral surface tension for working with polar solvents or highly electronegative reagents; the reduced hydrophobicity on the surface facilitates low volume draw and drip-free dispense of these classes of chemicals.
IVD labeled. Manufactured under stringent controls in an ISO 9001 certified facility. Every lot is tested for precision assuring maximum quality and compatibility. All raw materials are traceable.
Certificazioni: Etichettatura IVD. Prodotti sotto severi controlli in uno stabilimento certificato ISO 9001. Ciascun lotto viene testato per la precisione, per garantire massima qualità e compatibilità. Tutte le materie prime sono tracciabili.
Confezione: Each rack includes a unique lot number, part number and description for high traceability.