Stampa…
Agitatore magnetico, FABdrive
Fornitore: 2MAG
94402 94402_UK 94402_CH 50101_UK 50101_CH 50101
442-0840EA 2190 EUR
442-0840 442-0842 442-0841 TMAG50101_UK TMAG50101_CH 442-0824
Agitatore magnetico, FABdrive
Dispositivi agitatori Agitatori magnetici
Agitatore magnetico resistente con alloggiamento in acciaio inox completamente incapsulato, ideale per terreni ad alta viscosità. Temperature d'esercizio fino a 50 °C.
  • Accoppiamento magnetico estremamente forte tramite magneti SmCo, per trasmissione della potenza magnetica su distanze ampie, per fondi di recipienti spessi o per recipienti con doppio rivestimento
  • Ideale per l'integrazione in sistemi ingegneristici e processazione industriale
Classe di protezione IP: IP 65
FABcontrol (unità di controllo esterna da ordinare separatamente). Potenza: 100 W
Unità di controllo in acciaio inox per il collegamento di un'unità di agitazione FABdrive.
Procedura SoftStart affidabile e accelerazione sicura dell'ancoretta magnetica
QuickSet per impostazione della velocità di avvio e della velocità massima
Funzione QuickStop per ridurre al minimo gli effetti after-run e il rischio di rottura della vetreria
Allarme acustico in caso di diminuzione della velocità al di sotto del valore impostato
Memorizzazione dell'ultimo stato di esercizio allo spegnimento
Display digitale per le impostazioni della velocità e SoftStart (variabile da 20 a 99 secondi) e velocità effettiva
IP protection class: IP 20
Certificazioni: Classe di protezione IP: IP 20