Stampa…
Agitatore magnetico, MAXdrive
Fornitore: 2MAG
94400 94400_UK 94400_CH 50001_UK 50001_CH 50001
442-0837EA 1880 EUR
442-0837 442-0839 442-0838 TMAG50001_UK TMAG50001_CH 442-0823
Agitatore magnetico, MAXdrive
Dispositivi agitatori Agitatori magnetici
Agitatore magnetico resistente con alloggiamento in acciaio inox a tenuta ermetica, ideale per terreni ad alta viscosità. Temperature d'esercizio fino a 50 °C.
  • Accoppiamento magnetico estremamente forte tramite magneti SmCo, per trasmissione della potenza magnetica su distanze ampie, per fondi di recipienti spessi o per recipienti con doppio rivestimento
  • Ideale per l'integrazione in sistemi ingegneristici
Classe di protezione IP: IP 65.
MAXcontrol (unità di controllo esterna da ordinare separatamente). Range di velocità: 100 - 1200 min⁻¹.
Unità di controllo in acciaio inox per il collegamento di un'unità di agitazione MAXdrive.
Procedura SoftStart affidabile e accelerazione sicura dell'ancoretta magnetica
QuickSet per impostazione della velocità di avvio e della velocità massima
Funzione QuickStop per ridurre al minimo gli effetti after-run e il rischio di rottura della vetreria
Memorizzazione dell'ultimo stato di esercizio allo spegnimento
Display digitale per le impostazioni della velocità e SoftStart (variabile da 20 a 99 secondi)
IP protection class: IP 20
Certificazioni: Classe di protezione IP: IP 20.