Stampa…
Agitatore magnetico, steriMIXdrive
Fornitore: 2MAG
40700 95200_UK 95200_CH 95200
442-0813EA 2100 EUR
442-0813 442-0845 442-0844 442-0843
Agitatore magnetico, steriMIXdrive
Dispositivi agitatori Agitatori magnetici
Agitatore magnetico ultrapiatto, idoneo per terreni ad alta viscosità. Alloggiamento in acciaio inox a tenuta ermetica resistente a pressione e vuoto. Temperature d'esercizio fino a 150 °C.
  • Accoppiamento magnetico estremamente forte tramite magneti SmCo, per trasmissione della potenza magnetica su distanze ampie o fondi di recipienti spessi
  • Ideale per il funzionamento sotto pressione, vuoto e vapore, ad esempio in sterilizzatori a vapore
Classe di protezione IP: IP 68
steriMIXcontrol (unità di controllo esterna da ordinare separatamente). Range di velocità: 100 - 1200 min⁻¹.
Stainless steel, hermetically sealed control unit for the connection of one stirring drive steriMIXdrive. Adjustable interval times for automated restart after a maximum of 240 seconds.
easyMOUNT plug coupling for quick installation of the stirrer cable through a pressure and steam tight grommet into a steam steriliser.
This control unit is equipped as standard with mixWATCH ensuring very high process safety, e.g. when using closed non-glass vessels or for unattended overnight operation. In case of the magnetic coupling’s separation between the magnetic stirrer and the stirring bar during the acceleration phase, the magnetic stirrer will be stopped, the stirring bar centred and started softly again.
Procedura SoftStart affidabile e accelerazione sicura dell'ancoretta magnetica
QuickSet per impostazione della velocità di avvio e della velocità massima
Funzione QuickStop per ridurre al minimo gli effetti after-run e il rischio di rottura della vetreria
Memorizzazione dell'ultimo stato di esercizio allo spegnimento
Display digitale per le impostazioni di velocità e intervalli
Certificazioni: Classe di protezione IP: IP 20