Blu Timolo sale sodico
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Sodium hydrogen 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[5-methyl-2-(1-methylethyl)phenolate] S,S-dioxide, Sodium 4-(3-(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-2-isopropyl-5-methylphenolate, Thymol blue water soluble, Thymol Blue sodium
CAS No.: 62625-21-2
Molecular Formula: C27H29NaO5S
Formula Weight: 488.58
Melting Point: ca 284° dec.
Beilstein Reference: 3861515
MDL No.: MFCD00151093
Formula:
C₂₇H₂₉NaO₅S Peso molecolare: 488,58 g/mol Punto di fusione: ∼ 284 °C (dec.) Densità: 1,19 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00151093 CAS Number: 62625-21-2 EINECS: 263-650-6 |