Stampa…
Starch 1% in water stabilizzato Indicatore, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Stabilization: stabilizzata con mercurio(II) ioduro
319554-100ML 319554-500ML
319554-100MLEA 364.81 EUR
319554-100ML 319554-500ML
Starch 1% in water stabilizzato Indicatore, Fluka™
Starch
Formula: (C₆H₁₀O₅)n
Densità: 1,005 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082026
CAS Number: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6
Visualizza i codici
Turbidity Max. 50 NTU
Test of sensitivity complying