Pyridinium dichromate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
PDC
200880500
200882500
200880010
ACRO200880500EA
33.2
EUR
ACRO200880500
ACRO200882500
ACRO200880010
Pyridinium dichromate 98%
Pyridinium dichromate
Formula:
C₁₀N₁₂Cr₂N₂O₇ Peso molecolare: 532.19 g/mol Punto di fusione: 152…153 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013105 CAS Number: 20039-37-6 EINECS: 243-478-8 UN: 3085 ADR: 5.1 II |
Appearance | Orange to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Iodometric | ≥97.5 % |