Stampa…
Rosso fenolo sale sodico 0,1% in ethanol (20%) Reag. Ph. Eur. 1063601
Fornitore: VWR Chemicals
87888.180EA 58.3 EUR
87888.180 87888.180DP
Rosso fenolo sale sodico 0,1% in ethanol (20%) Reag. Ph. Eur. 1063601
Rosso fenolo sale sodico
Informazioni per l'ordine: Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formula: C₁₉H₁₃NaO₅S
MDL Number: MFCD00066901
CAS Number: 34487-61-1