Stampa…
Rosso fenolo sale sodico 0,02% (w/v) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
38702.AE 38702.AP
38702.AEEA 30.4 EUR
38702.AE 38702.AP
Rosso fenolo sale sodico 0,02% (w/v) in soluzione acquosa
Rosso fenolo sale sodico
Molecular Formula: C19H13NaO5S Formula Weight: 376.37 Physical Form: Liquid Density: 0.972 MDL No.: MFCD00066901
Formula: C₁₉H₁₃NaO₅S
Densità: 0,972
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066901
CAS Number: 34487-61-1
EINECS: 252-057-8