Stampa…
Rosso fenolo sale sodico
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide, sodium salt, Phenol red water soluble, Sodium hydrogen 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bisphenolate S,S-dioxide
B21948.06 B21948.14 B21948.A1
B21948.06EA 23.7 EUR
B21948.06 B21948.14 B21948.A1
Rosso fenolo sale sodico
Rosso fenolo sale sodico
CAS No.: 34487-61-1 Molecular Formula: C19H13NaO5S Formula Weight: 376.37 Melting Point: 285° dec. Beilstein Reference: 6260026 Merck Reference: 14,7247 MDL No.: MFCD00066901
Formula: C₁₉H₁₃NaO₅S
Peso molecolare: 376,35 g/mol
Punto di fusione: 285 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066901
CAS Number: 34487-61-1
EINECS: 252-057-8
Merck Index: 14,7247