Stampa…
Rosso fenolo sale sodico ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide, sodium salt, Phenol red water soluble, Sodium hydrogen 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bisphenolate S,S-dioxide
417250100 417250050 417251000
ACRO417250100EA 44.8 EUR
ACRO417250100 ACRO417250050 ACRO417251000
Rosso fenolo sale sodico ACS
Rosso fenolo sale sodico
Formula: C₁₉H₁₃NaO₅S
Peso molecolare: 376,35 g/mol
Punto di fusione: 285 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066901
CAS Number: 34487-61-1
EINECS: 252-057-8
Merck Index: 12,07397
Visualizza i codici
Appearance Dark red to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)
Clarity of solution Passes test