Stampa…
Rosso fenolo sale sodico, solubile nell'acqua, puro Indicatore
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide, sodium salt, Phenol red water soluble, Sodium hydrogen 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bisphenolate S,S-dioxide
151440250 151440050 151441000
ACRO151440250EA 77.6 EUR
ACRO151440250 ACRO151440050 ACRO151441000
Rosso fenolo sale sodico, solubile nell'acqua, puro Indicatore
Rosso fenolo sale sodico
Formula: C₁₉H₁₃NaO₅S
Peso molecolare: 376.35 g/mol
Punto di fusione: 285
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066901
CAS Number: 34487-61-1
EINECS: 252-057-8
Merck Index: 12,07397
Visualizza i codici
Appearance Dark red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in water) Clear
Specific extinction E (1%/1cm) ≥1600 (558 nm, in buffer)
Visual transition interval from pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)