Stampa…
Fenolftaleina 1% in ethanol, Millipore®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07227.0250 1.07227.1000
1.07227.0250EA 62.3 EUR
1.07227.0250 1.07227.1000
Fenolftaleina 1% in ethanol, Millipore®
Fenolftaleina
Formula: C₂₀H₁₄O₄
Peso molecolare: 318,33 g/mol
Punto di ebollizione: ∼78 °C (1013 hPa)
Densità: ∼0,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005913
CAS Number: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
UN: 1170
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=248228892066b1c78c0b5bcdd6b0bbace0cf774b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
indicator pH 8.2 - 9.8