Stampa…
Sodio stannato triidrato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Di-sodio stannato triidrato
A18611.0E A18611.22 A18611.36
A18611.0EEA 400 EUR
A18611.0E A18611.22 A18611.36
Sodio stannato triidrato ≥98%
Sodio stannato triidrato
Purity: 98% CAS No.: 12209-98-2 Molecular Formula: Na2SnO3.3H2O Formula Weight: 266.75 (212.67anhy) Odour: Odourless Merck Reference: 14,8677 MDL No.: MFCD00150189
Formula: Na₂O₃Sn·3H₂O
Peso molecolare: 266.73 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150189
CAS Number: 12209-98-2
EINECS: 235-030-5