Stampa…
Lega di Devarda, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05341.0250 1.05341.1000 1.05341.9050
1.05341.0250EA 134 EUR
1.05341.0250 1.05341.1000 1.05341.9050
Lega di Devarda, Supelco®
Lega di Devarda
Punto di ebollizione: 906 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 490…560 °C
Densità: 5,79 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00198176
CAS Number: 8049-11-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,02958
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 490 - 560 °C
Bulk Density 2080 kg/m3
Boiling Point 906 °C
Density 5.79 g/cm3 (20 °C)