Stampa…
Lega di Devarda (Cu:Al:Zn 50:45:5 wt%), in granuli
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
45526.22 45526.36
45526.22EA 59.4 EUR
45526.22 45526.36
Lega di Devarda (Cu:Al:Zn 50:45:5 wt%), in granuli
Lega di Devarda
CAS No.: 8049-11-4 Molecular Formula: Cu:Al:Zn; 50:45:5 wt% Density: 4.355 Merck Reference: 14,2941 UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00198176
Punto di ebollizione: 906 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 490…560 °C
Densità: 4,355
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00198176
CAS Number: 8049-11-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,2941