Dicopper selenide ≥99.5% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Copper(I) selenide
Purity: 99.5%
CAS No.: 20405-64-5
Molecular Formula: Cu2Se
Formula Weight: 206.05
Physical Form: 2mm & down pieces
Density: 6.84
Appearance: Dark blue to black
Melting Point: 1113°
Merck Reference: 14,2666
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00049908
Formula:
Cu₂Se Peso molecolare: 206,05 g/mol Punto di fusione: 1113 °C Densità: 6,84 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049908 CAS Number: 20405-64-5 EINECS: 243-796-7 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,2666 |