Stampa…
Colofonia
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Rosina
36734.A1 36734.30
36734.A1EA 93.7 EUR
36734.A1 36734.30
Colofonia
Colofonia
CAS No.: 8050-09-7 Physical Form: Powder/solid Solubility: Soluble in alcohol, benzene, ether. Insoluble in water Merck Reference: 14,8266 MDL No.: MFCD00132205
Punto di fusione: 75…81 °C
Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 188 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00132205
CAS Number: 8050-09-7
EINECS: 232-475-7
Merck Index: 14,8266