Stampa…
Colofonia
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Rosina
419175000 419170025
ACRO419175000EA 48 EUR
ACRO419175000 ACRO419170025
Colofonia
Colofonia
Punto di fusione: 75…81 °C
Flash Pt: 180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00132205
CAS Number: 8050-09-7
EINECS: 232-475-7
Visualizza i codici
Appearance Almost white to yellow to orange Powder or flakes or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 83 °C
Acid value 156 to 182 mg KOH/g
Uniformity coefficient ≤1.8
Moisture holding capacity 53 to 58 % (H+)
Total volume capacity ≥1.8 eq/l (H+)