Stampa…
Acido fluorosilicico 25% (w/w) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
410715000 410710025
ACRO410715000EA 33.8 EUR
ACRO410715000 ACRO410710025
Acido fluorosilicico 25% (w/w) in soluzione acquosa
Acido fluorosilicico
Formula: H₂F₆Si
Densità: 1,27 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036289
CAS Number: 16961-83-4
EINECS: 241-034-8
UN: 1778
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Solution
Assay 19 to 20.6 % (total fluorine)
GC ≥94 %
Specific optical rotation +24° to +28° (20°C, 589 nm) (C=1, Methanol)