Acetato di vinile stabilizzato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03184.0100
8.03184.1000
8.03184.0010
8.03184.0100EA
25
EUR
8.03184.0100
8.03184.1000
8.03184.0010
Acetato di vinile stabilizzato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Acetato di vinile
Formula:
C₄H₆O₂ Punto di ebollizione: 72,3 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –100 °C Densità: 0,932 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008713 CAS Number: 108-05-4 EINECS: 203-545-4 UN: 1301 ADR: 3,II Merck Index: 12,10130 |
Solubility | 20 g/l (20 °C) |
Melting Point | -93 °C |
Molar Mass | 86.09 g/mol |
Boiling Point | 71 - 73 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 120 hPa (20 °C) |
Flash Point | -8 °C |
Refractive Index | 1.3954 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 2.6 - 13.4 %(V) |
Density | 0.93 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 (20 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 385 °C |