Stampa…
Acetato di vinile 99+% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Vinile acetato
140840010 140840025 140840250 140840100
ACRO140840010EA 35.6 EUR
ACRO140840010 ACRO140840025 ACRO140840250 ACRO140840100
Acetato di vinile 99+% stabilizzato
Acetato di vinile
Formula: C₄H₆O₂
Peso molecolare: 86.09 g/mol
Punto di ebollizione: 72…73 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –93 °C
Densità: 0.93 g/cm³
Flash Pt: –8 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008713
CAS Number: 108-05-4
EINECS: 203-545-4
UN: 1301
ADR: 3 II
Merck Index: 12,10130
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Stabilizer 3 to 15 ppm Hydroquinone
Acidity (CH3COOH) ≤0.005 %