Lauroyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 112-16-3
Molecular Formula: C12H23ClO
Formula Weight: 218.77
Flash Point: 140°(284°F)
Refractive Index: 1.4460
Melting Point: -17°
Boiling Point: 130-132°/7mm
Beilstein Reference: 1281201
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000740
Formula:
C₁₂H₂₃ClO Punto di ebollizione: 130…132 °C (7 mmHg) Punto di fusione: –17 °C Densità: 0,922 Flash Pt: 140 °C (284 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000740 CAS Number: 112-16-3 EINECS: 203-941-7 UN: 3265 ADR: 8,II |