Stampa…
Lauroyl chloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
169030010 169032500 169030500
ACRO169030010EA 146 EUR
ACRO169030010 ACRO169032500 ACRO169030500
Lauroyl chloride 98%
Lauroyl chloride
Formula: C₁₂H₂₃ClO
Punto di ebollizione: 134…137 °C (11 mmHg)
Punto di fusione: –17 °C
Densità: 0,92 g/cm³
Flash Pt: 140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000740
CAS Number: 112-16-3
EINECS: 203-941-7
UN: 3265
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤60 APHA