Decanoyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 112-13-0
Molecular Formula: CH3(CH2)8COCl
Formula Weight: 190.71
Flash Point: 106°(223°F)
Refractive Index: 1.4410
Odour: Irritating
Melting Point: -35°
Boiling Point: 232°
Beilstein Reference: 507055
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000771
Formula:
C₁₀H₁₉ClO Punto di ebollizione: 232 °C Punto di fusione: –35 °C Densità: 0,925 Flash Pt: 106 °C (223 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000771 CAS Number: 112-13-0 EINECS: 203-938-0 UN: 3265 ADR: 8,II |