Stampa…
Decanoyl chloride 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
161191000 161195000
ACRO161191000EA 36 EUR
ACRO161191000 ACRO161195000
Decanoyl chloride 98+%
Decanoyl chloride
Formula: C₁₀H₁₉ClO
Punto di ebollizione: 233 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –34,5 °C
Densità: 0,919 g/cm³
Flash Pt: 110 °C
MDL Number: MFCD00000771
CAS Number: 112-13-0
EINECS: 203-938-0
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Color scale ≤50 APHA
Carboxylic acid ≤2 % (as Decanoic acid)
Titration RCOCl ≥98.0 %