Stampa…
Sodio alginato, low viscosity
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Alginic acid sodium salt, Algin
B25266.22 B25266.0E B25266.36
B25266.22EA 47.8 EUR
B25266.22 B25266.0E B25266.36
Sodio alginato, low viscosity
Sodio alginato
CAS No.: 9005-38-3 Merck Reference: 14,241 MDL No.: MFCD00081310
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081310
CAS Number: 9005-38-3
Merck Index: 14,241