Stampa…
Sodio alginato, very low viscosity
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Alginic acid sodium salt, Algin
A18565.22 A18565.0E A18565.36
A18565.22EA 41.7 EUR
A18565.22 A18565.0E A18565.36
Sodio alginato, very low viscosity
Sodio alginato
CAS No.: 9005-38-3 Merck Reference: 14,241 MDL No.: MFCD00081310
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081310
CAS Number: 9005-38-3
Merck Index: 14,241