Stampa…
Acido Alginico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A17582.0E A17582.22 A17582.36
A17582.0EEA 478 EUR
A17582.0E A17582.22 A17582.36
Acido Alginico
Acido Alginico
CAS No.: 9005-32-7 Melting Point: 300° Merck Reference: 14,242 MDL No.: MFCD00081309
Formula: (C₆H₈O₆)n
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081309
CAS Number: 9005-32-7
EINECS: 232-680-1
Merck Index: 14,242