Stampa…
Rodamina B 98+%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
296570100 296570250 296570010 296571000
ACRO296570100EA 29.3 EUR
ACRO296570100 ACRO296570250 ACRO296570010 ACRO296571000
Rodamina B 98+%, puro
Rodamina B
Formula: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
Punto di fusione: 210…211 °C (dec.)
Densità: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011931
CAS Number: 81-88-9
EINECS: 201-383-9
Merck Index: 13,08266
Visualizza i codici
Appearance Dark green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %
Moisture ≤2.0 % (105°C)