Stampa…
Triamterene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4,7-Triamino-6-phenylpteridine, 6-Phenyl-2,4,7-triaminopteridine
B20044.06 B20044.14 B20044.22
B20044.06EA 43.2 EUR
B20044.06 B20044.14 B20044.22
Triamterene 98%
Triamterene
Purity: 98% CAS No.: 396-01-0 Molecular Formula: C12H11N7 Formula Weight: 253.27 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 266723 Merck Reference: 14,9599 MDL No.: MFCD00006708
Formula: C₁₂H₁₁N₇
Peso molecolare: 253,27 g/mol
Punto di ebollizione: 573 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006708
CAS Number: 396-01-0
EINECS: 206-904-3
Merck Index: 14,9599