Stampa…
5-Chloro-2-thiopheneboronic acid 97+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
AC35901.250 AC35901DA 359010010 359010050
MAYBAC35901.250EA 0 EUR
MAYBAC35901.250 MAYBAC35901DA ACRO359010010 ACRO359010050
5-Chloro-2-thiopheneboronic acid 97+%
5-Chloro-2-thiopheneboronic acid
Formula: C₄H₄BClO₂S
Punto di fusione: 136…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00236030
CAS Number: 162607-18-3
Visualizza i codici
Appearance Off-white to light green to light brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 97.0 to 103.0 %