Stampa…
Arancio metile 0,1% aqueous solution, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonic acid, sodium salt, Methyl orange sodium salt, Helianthine
MQ200
1.01323.0250 1.01323.1000
1.01323.0250EA 80.8 EUR
1.01323.0250 1.01323.1000
Arancio metile 0,1% aqueous solution, Supelco®
Arancio metile
Formula: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Peso molecolare: 327.34 g/mol
Punto di ebollizione: 90
Flash Pt: 38
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007502
CAS Number: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
Merck Index: 13,06127
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH 6 (H2O, 20 °C)