Stampa…
3-Thiopheneboronic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Thienylboronic acid, Thiophene-3-boronic acid
345660010 345660050
ACRO345660010EA 31.5 EUR
ACRO345660010 ACRO345660050
3-Thiopheneboronic acid 97%
3-Thiopheneboronic acid
Formula: C₄H₅BO₂S
Peso molecolare: 127,96 g/mol
Punto di fusione: 162…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00151851
CAS Number: 6165-69-1
Visualizza i codici
Appearance White to beige to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH 96.0 to 106.0 %