Stampa…
Reattivo di Patton-Reeder per complessometria, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
21260-10G 21260-50G
21260-10GEA 98.34 EUR
21260-10G 21260-50G
Reattivo di Patton-Reeder per complessometria, Fluka™
Reattivo di Patton-Reeder
Formula: C₂₁H₁₄N₂O₇S
Punto di fusione: 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004078
CAS Number: 3737-95-9
EINECS: 223-117-0
Visualizza i codici
Identity (IR) complying
Appearance of the solution complying
Water (Karl Fischer) Max. 7 %
Suitability for complexometric Ca titration complying
Absorption maximum 638 - 648 nm
Absorbtion (1%/1cm) Min. 100