Stampa…
Reattivo di Patton-Reeder, (max. 10% H₂O)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-4-sulpho-1-naphthylazo)naphthalene-2-carboxylic acid, Calconcarboxylic acid, Cal-Red®, 2,2'-Dihydroxy-4'-sulpho-1,1'-azonaphthalene-3-carboxylic acid, 3-Hydroxy-4-((2-hydroxy-4-sulphonaphthalen-1-yl)diazenyl)-2-naphthoic acid, 2-Hydroxy-1-(2-hydroxy-4-sulpho-1-naphthylazo)-3-naphthoic acid
B23459.09 B23459.18
B23459.09EA 59.9 EUR
B23459.09 B23459.18
Reattivo di Patton-Reeder, (max. 10% H₂O)
Reattivo di Patton-Reeder
CAS No.: 3737-95-9 Molecular Formula: C21H14N2O7S Formula Weight: 438.42 Melting Point: ca 300° dec. Beilstein Reference: 727492 MDL No.: MFCD00004078
Formula: C₂₁H₁₄N₂O₇S
Peso molecolare: 438.42 g/mol
Punto di fusione: ∼ 300 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004078
CAS Number: 3737-95-9
EINECS: 223-117-0