Stampa…
Reattivo di Patton-Reeder indicator grade
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
157310100 157310500 157312500
ACRO157310100EA 88.3 EUR
ACRO157310100 ACRO157310500 ACRO157312500
Reattivo di Patton-Reeder indicator grade
Reattivo di Patton-Reeder
Formula: C₂₁H₁₄N₂O₇S
Punto di fusione: 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004078
CAS Number: 3737-95-9
EINECS: 223-117-0
Visualizza i codici
Appearance Dark purple to black Powder
Infrared spectrum Conforms
Suitability (for chel. det. of Ca) Passes test
Water ≤2.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure