Nero eriocromo T
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Sodio 3-idrossi-4-(2-idrossi-1-naftilazo)-7-nitro-1-naftalenesolfonato
CAS No.: 1787-61-7
Molecular Formula: C20H12N3NaO7S
Formula Weight: 461.39
Beilstein Reference: 4121162
Merck Reference: 14,3667
MDL No.: MFCD00003935
Formula:
C₂₀H₁₂N₃NaO₇S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003935 CAS Number: 1787-61-7 EINECS: 217-250-3 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,3667 |