Stampa…
Calcon® (Mordant Black 17), puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
202440250 202441000
ACRO202440250EA 31.2 EUR
ACRO202440250 ACRO202441000
Calcon® (Mordant Black 17), puro
Calcon® (Mordant Black 17)
Formula: C₂₀H₁₃N₂NaO₅S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004069
CAS Number: 2538-85-4
EINECS: 219-810-2
Visualizza i codici
Appearance Dark brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies