3-Thiophenecarbonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Cyanothiophene, 3-Thienyl cyanide, Thiophene-3-carbonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 1641-09-4
Molecular Formula: C5H3NS
Formula Weight: 109.15
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.5615
Odour: Recognizable
Boiling Point: 205°
Beilstein Reference: 107104
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00151852
Formula:
C₅H₃NS Peso molecolare: 109,15 g/mol Punto di ebollizione: 205 °C Densità: 1,200 Flash Pt: 86 °C (186 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00151852 CAS Number: 1641-09-4 EINECS: 216-687-7 UN: 3276 ADR: 6.1,III |