Stampa…
Blu di bromotimolo sale sodico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A17913.09 A17913.18
A17913.09EA 39 EUR
A17913.09 A17913.18
Blu di bromotimolo sale sodico
Blu di bromotimolo sale sodico
CAS No.: 34722-90-2 Molecular Formula: C27H27Br2NaO5S Formula Weight: 646.38 Melting Point: 200-202° MDL No.: MFCD00077263
Formula: C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S
Punto di fusione: 200…202 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077263
CAS Number: 34722-90-2
EINECS: 252-169-7