Stampa…
Blu bromofenolo sale sodico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A16899.09 A16899.18
A16899.09EA 32.5 EUR
A16899.09 A16899.18
Blu bromofenolo sale sodico
Blu bromofenolo sale sodico
CAS No.: 34725-61-6 Molecular Formula: C19H9Br4NaO5S Formula Weight: 691.96 Melting Point: 300° Merck Reference: 14,1444 MDL No.: MFCD00013793
Formula: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013793
CAS Number: 34725-61-6
EINECS: 252-170-2
Merck Index: 14,1444