Stampa…
Blu bromofenolo sale sodico ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
32639.06 32639.14 32639.22
32639.06EA 35.5 EUR
32639.06 32639.14 32639.22
Blu bromofenolo sale sodico ACS
Blu bromofenolo sale sodico
CAS No.: 34725-61-6 Molecular Formula: C19H9Br4NaO5S Formula Weight: 691.96 Physical Form: Crystalline Melting Point: 300° Merck Reference: 14,1444 MDL No.: MFCD00013793
Formula: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013793
CAS Number: 34725-61-6
EINECS: 252-170-2
Merck Index: 14,1444