Stampa…
Blu bromofenolo sale sodico ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Blu bromofenolo idrosolubile
403160100 403160050 403160500
ACRO403160100EA 49.7 EUR
ACRO403160100 ACRO403160050 ACRO403160500
Blu bromofenolo sale sodico ACS
Blu bromofenolo sale sodico
Formula: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
Peso molecolare: 691.95 g/mol
Punto di fusione: >300 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013793
CAS Number: 34725-61-6
EINECS: 252-170-2
Visualizza i codici
Appearance Dark green to brown-black to blue-black Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 3.0 (yellow) to pH 4.6 (blue)
Clarity of solution Passes test