Stampa…
Blu bromofenolo sale sodico, solubile nell'acqua, puro Indicatore
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Blu bromofenolo idrosolubile
151350250 151350050 151351000
ACRO151350250EA 76.9 EUR
ACRO151350250 ACRO151350050 ACRO151351000
Blu bromofenolo sale sodico, solubile nell'acqua, puro Indicatore
Blu bromofenolo sale sodico
Formula: C₁₉H₉Br₄NaO₅S
Peso molecolare: 691.95 g/mol
Punto di fusione: >300 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013793
CAS Number: 34725-61-6
EINECS: 252-170-2
Visualizza i codici
Appearance Dark green to brown-black to blue-black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Visual transition interval from pH 3.0 (yellow) to pH 4.6 (blue)
Clarity of solution (0.1% in water) clear