Stampa…
Verde Bromocresolo sale sodico 0,5 g/l in etanolo 20% (v/v) 0,5 g/l in ethanol 20% (v/v) Reag. Ph. Eur. 1012601
Fornitore: VWR Chemicals
87791.180_DPEA 58.3 EUR
87791.180_DP
Verde Bromocresolo sale sodico 0,5 g/l in etanolo 20% (v/v) 0,5 g/l in ethanol 20% (v/v) Reag. Ph. Eur. 1012601
Verde Bromocresolo sale sodico
Informazioni per l'ordine: Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formula: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
MDL Number: MFCD00148898
CAS Number: 62625-32-5